Learn More
N2-metil trimetoprim (impureza), TRC
Código de producto. 30133300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133300 100 mg 100 miligramos
30012902 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM331190100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213745-86-9
Fórmula molecular C15 H20 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 304.34
Sinónimo N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 2-N-metil-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
SMILES CNc1ncc(Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N4O3/c1-17-15-18-8-10(14(16)19-15)5-9-6-11(20-2)13(22-4)12(7-9)21-3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H3,16,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1535