Learn More
N2-metil alfuzosina, TRC
Código de producto. 30006932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006932 2.5 mg 2.50 miligramo
30005729 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2766502.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72104-34-8
Fórmula molecular C19 H27 N5 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 425.91
Sinónimo Alfuzosin Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)amino]propyl]-N-methyltetrahydrofuran-2-carboxamide Hydrochloride
Nombre IUPAC N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-2-il)amino]propil]-N-metiloxolano-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2nc(NCCCN(C)C(=O)C3CCCO3)nc(N)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2-Methyl Alfuzosin Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(18(25)14-6-4-9-28-14)8-5-7-21-19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H3,20,21,22,23);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.183