Learn More
N2-metil-5-(trifluorometilo)-1,3,4-tiadiazol-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10334242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10334242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10602643 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10334242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD05460DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25366-22-7
Fórmula molecular C4H4F3N3S
Peso molecular (g/mol) 183.15
Número MDL MFCD00042321
Clave InChI ARAFQFMXQDBEPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, n2-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, n-methyl-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazol-2-amine,n-methyl-5-trifluoromethyl, methyl 5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazol-2-yl amine, maybridge1_002895, methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazol-2-yl-amine
PubChem CID 2775323
Nombre IUPAC N-metil-5-(trifluorometilo)-1,3,4-tiadiazol-2-amina
SMILES CNC1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.16
Porcentaje de pureza 97%