Learn More
N2-metil-5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidina-2,4-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30052039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052039 100 mg 100 miligramos
30049858 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052039 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0093.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N2-metil-5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidina-2,4-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
CAS 213745-86-9
Nombres de analitos o componentes N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H20 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trimethoprim Imp. A (EP), N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N4O3/c1-17-15-18-8-10(14(16)19-15)5-9-6-11(20-2)13(22-4)12(7-9)21-3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H3,16,17,18,19)
SMILES CNc1ncc(Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)c(N)n1
Nombre IUPAC 2-N-metil-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 304.34
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1535 g/mol