Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa de N2
Código de producto. 11707879
Change view
Click to view available options
Intervalo de caudal:
De 0 a 2 LPM
De 0 a 20 LPM
De 0 a 30 LPM
De 0 a 50 LPM
De 0 a 500 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de caudal unitSize
11707879 De 0 a 500 ml/min cada uno
11707889 De 0 a 2 LPM cada uno
11872360 De 0 a 20 LPM cada uno
11852370 De 0 a 30 LPM cada uno
11892370 De 0 a 50 LPM cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11707879 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor GFC17AVAL6C0/3NC06SS
Especificaciones
Tipo Caudalímetro de masa
Exactitud ± 5%
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración NIST
Intervalo de caudal De 0 a 500 ml/min
Detalles de la fuente de alimentación 12 V a 200 mA máx
Precisión ±1,5 %
Báscula Escala completa
Temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C