Learn More
N2'-desacetil-N2'-[3-[(1-etil-2,5-dioxo-3-pirrolidinil)tio]-1-oxopropil]-maitansina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2'-Deacetyl-N2'-[3-[(1-ethyl-2,5-dioxo-3-pyrrolidinyl)thio]-1-oxopropyl]-maytansine |
| CAS | 1343477-01-9 |
| Fórmula molecular | C41 H55 Cl N4 O12 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | DM1-NEM |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H55ClN4O12S/c1-10-46-34(49)19-29(37(46)50)59-15-14-32(47)44(6)24(4)38(51)57-31-20-33(48)45(7)26-17-25(18-27(54-8)35(26)42)16-22(2)12-11-13-30(55-9)41(53)21-28(56-39(52)43-41)23(3)36-40(31,5)58-36/h11-13,17-18,23-24,28-31,36,53H,10,14-16,19-21H2,1-9H3,(H,43,52)/b13-11+,22-12+/t23-,24+,28+,29?,30-,31+,36-,40+,41+/m1/s1 |
| SMILES | CCN1C(=O)CC(SCCC(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)O[C@H]2CC(=O)N(C)c3cc(C\C(=C\C=C\[C@@H](OC)[C@@]4(O)C[C@H](OC(=N4)O)[C@@H](C)[C@H]5O[C@@]25C)\C)cc(OC)c3Cl)C1=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[3-(1-etil-2,5-dioxopirrolidin-3-il)sulfanilpropanoil-metilamino]propanoato de [(1S,2R,3R,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-cloro-21,23-dihidroxi-12,20-dimetoxi-2,5,9,16-tetrametil-8-oxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetraciclo[19.3.1.110,14.03,5]hexacosa-10,12,14(26),16,18,22-hexaen-6-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 863.413 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 862.323 |