Learn More
N2-Cbz-D-glutamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-Cbz-D-glutamine |
| CAS | 13139-52-1 |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | D-Glutamine, N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]- (9CI, ACI), Glutamine, N2-carboxy-, N-benzyl ester, D- (8CI), N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-glutamine (ACI), Carbobenzoxy-D-glutamine, N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-5-amino-5-oxo-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.276 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.106 |