Learn More
N2-benciloxicarbonil-L-homoglutamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-Benzyloxycarbonyl-L-homoglutamine |
| CAS | 83793-19-5 |
| Fórmula molecular | C14H18N2O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Oxo-N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O5/c15-12(17)8-4-7-11(13(18)19)16-14(20)21-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H2,15,17)(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N[C@@H](CCCC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-6-amino-6-oxo-2-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 294.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1216 |