Learn More
N2-acetilguanina, Mikromol™
Código de producto. 30461836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461836 4 x 25 mg -
30052528 100 mg 100 miligramos
30050521 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461836 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0061.1200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N2-acetilguanina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2-Acetylguanine
CAS 19962-37-9
Nombres de analitos o componentes N2-Acetylguanine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H7 N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(6,9-Dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl)acetamide, Acetamide, N-(1,6-dihydro-6-oxopurin-2-yl)- (8CI), Acetamide, N-(6,7-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl)- (9CI), Guanine, N-acetyl- (6CI), 2-Acetylamino-6-hydroxypurine, 2-N-Acetylguanine, N-Acetylguanine, N2-Acetylguanine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N5O2/c1-3(13)10-7-11-5-4(6(14)12-7)8-2-9-5/h2H,1H3,(H3,8,9,10,11,12,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
Nombre IUPAC N-(6-oxo-1,9-dihidropurin-2-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 193.16
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.06 g/mol