Learn More
N2-acetilguanina, Mikromol™
Descripción
N2-acetilguanina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-Acetylguanine |
| CAS | 19962-37-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N2-Acetylguanine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H7 N5 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-(6,9-Dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl)acetamide, Acetamide, N-(1,6-dihydro-6-oxopurin-2-yl)- (8CI), Acetamide, N-(6,7-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl)- (9CI), Guanine, N-acetyl- (6CI), 2-Acetylamino-6-hydroxypurine, 2-N-Acetylguanine, N-Acetylguanine, N2-Acetylguanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N5O2/c1-3(13)10-7-11-5-4(6(14)12-7)8-2-9-5/h2H,1H3,(H3,8,9,10,11,12,13,14) |
| SMILES | CC(=O)NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | N-(6-oxo-1,9-dihidropurin-2-il)acetamida |
| Mostrar más |