Learn More
N2-acetil-O6-difenilcarbamoilguanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-Acetyl-O6-diphenylcarbamoylguanine |
| CAS | 112233-74-6 |
| Fórmula molecular | C20H16N6O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Diphenylcarbamic Acid 2-(Acetylamino)-1H-purin-6-yl Ester, N2-Acetyl-O6-(diphenylcarbamoyl)guanine, N,N-Diphenylcarbamic Acid 2-(Acetylamino)-9H-purin-6-yl Ester, 2-Acetamido-7H-purin-6-yl Diphenylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16N6O3/c1-13(27)23-19-24-17-16(21-12-22-17)18(25-19)29-20(28)26(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-12H,1H3,(H2,21,22,23,24,25,27) |
| SMILES | CC(=O)Nc1nc(OC(=O)N(c2ccccc2)c3ccccc3)c4[nH]cnc4n1 |
| Nombre IUPAC | (2-acetamido-7H-purin-6-il) N,N-difenilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 388.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1284 |