Learn More
N2-Acetil-L-asparagina, TRC
Código de producto. 30010456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010456 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30010456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA168780500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2-Acetyl-L-asparagine
CAS 4033-40-3
Fórmula molecular C6H10N2O4
Sinónimo N-Acetyl-L-asparagine, N-Acetylasparagine, N2-Acetylasparagine, NSC 186895alpha-N-Acetyl-L-asparagine;
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O4/c1-3(9)8-4(6(11)12)2-5(7)10/h4H,2H2,1H3,(H2,7,10)(H,8,9)(H,11,12)/t4-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-4-amino-4-ácido oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 174.15
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0641
Condiciones de envío Temperatura ambiente