Learn More
N2-acetil aciclovir, TRC
Código de producto. 30316159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30316159 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30316159 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16801525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide
CAS 110104-37-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide, Aciclovir Imp. F (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(17)12-10-13-8-7(9(18)14-10)11-4-15(8)5-19-3-2-16/h4,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14,17,18)
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
Nombre IUPAC N-[9-(2-hidroxietoximetil)-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 267.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0968
Porcentaje de pureza >95