Learn More
N2,9-diacetilguanina, TRC
Código de producto. 30367539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367539 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30367539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD33500010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N 2,9-Diacetylguanine
CAS 3056-33-5
Fórmula molecular C9 H9 N5 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo Acyclovir Impurity L
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N5O3/c1-4(15)11-9-12-7-6(8(17)13-9)10-3-14(7)5(2)16/h3H,1-2H3,(H2,11,12,13,15,17)
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(=O)C)C(=O)N1
Nombre IUPAC N-(9-acetil-6-oxo-1H-purin-2-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 235.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0705