Learn More
N2-(7-cloro-4-quinolinil)-N1-[2-[(7-cloro-4-quinolinil)amino]etil]-N1-metil-1,2-etanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-[2-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]ethyl]-N1-methyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 1391426-22-4 |
| Fórmula molecular | C23H23Cl2N5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N2-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-[2-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]ethyl]-N1-methyl-1,2-ethanediamine (ACI), Lys 01 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23Cl2N5/c1-30(12-10-28-20-6-8-26-22-14-16(24)2-4-18(20)22)13-11-29-21-7-9-27-23-15-17(25)3-5-19(21)23/h2-9,14-15H,10-13H2,1H3,(H,26,28)(H,27,29) |
| SMILES | ClC1=CC2=NC=CC(NCCN(C)CCNC3=C(C=CC(Cl)=C4)C4=NC=C3)=C2C=C1 |
| Nombre IUPAC | N1-(7-cloroquinolin-4-il)-N2-(2-((7-cloroquinolin-4-il)amino)etil)-N2-metiletano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 440.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.13 |