Learn More
N2-[(3R)-3-Hidroxi-1-oxodidecil]-L-asparaginil-N1-[(1S)-1-(dietoximetil)-3-metilbutilo-L-glutamida, TRC
Código de producto. 30406145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406145 2.5 mg
30393340 5 mg
30401091 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH1370002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1777816-46-2
Fórmula molecular C31H59N5O8
Peso molecular (g/mol) 629.83
Nombre IUPAC (2S)-[[(2S)-4-amino-2-[[(3R)-3-hidroxidodecanoil]amino]-4-oxobutanoil]amino-N-(1,1-dietoxi-4-metilpentano-2-il)pentanediamida
SMILES CCCCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(C)C)C(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2-[(3R)-3-Hydroxy-1-oxododecyl]-L-asparaginyl-N1-[(1S)-1-(diethoxymethyl)-3-methylbutyl]-L-glutamamide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H59N5O8/c1-6-9-10-11-12-13-14-15-22(37)19-28(40)34-24(20-27(33)39)30(42)35-23(16-17-26(32)38)29(41)36-25(18-21(4)5)31(43-7-2)44-8-3/h21-25,31,37H,6-20H2,1-5H3,(H2,32,38)(H2,33,39)(H,34,40)(H,35,42)(H,36,41)/t22-,23+,24+,25?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 629.4364