Learn More
N2-(3-aminopropil)-6,7-dimetoxi-N2-metilquinazolina-2,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine |
| CAS | 76362-29-3 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N5 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,4-Quinazolinediamine','N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, N2-(3-Aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-2,4-quinazolinediamine, 3-[N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylamino]-1-propanamine, N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-me |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N5O2/c1-19(6-4-5-15)14-17-10-8-12(21-3)11(20-2)7-9(10)13(16)18-14/h7-8H,4-6,15H2,1-3H3,(H2,16,17,18) |
| SMILES | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCN |
| Nombre IUPAC | 2-N-(3-aminopropil)-6,7-dimetoxi-2-N-metilquinazolin-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 291.349 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.17 |