Learn More
N2-(2-cloropirimidin-4-il)-N2,N4-bis(2,3-dimetil-2H-indazol-6-il)pirimidina-2,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)pyrimidine-2,4-diamine |
| CAS | 1226500-02-2 |
| Fórmula molecular | C26 H23 Cl N10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Pyrimidinediamine','N2-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)- (ACI), N2-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-2,4-pyrimidinediamine (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H23ClN10/c1-15-19-7-5-17(13-21(19)33-35(15)3)30-23-9-11-29-26(31-23)37(24-10-12-28-25(27)32-24)18-6-8-20-16(2)36(4)34-22(20)14-18/h5-14H,1-4H3,(H,29,30,31) |
| SMILES | Cc1c2ccc(Nc3ccnc(n3)N(c4ccc5c(C)n(C)nc5c4)c6ccnc(Cl)n6)cc2nn1C |
| Nombre IUPAC | 2-N-(2-cloropirimidin-4-il)-2-N,4-N-bis(2,3-dimetilindazol-6-il)pirimidina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 510.981 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 510.18 |