Learn More
N2-[1-Desoxi-2,3:4,5-bis-O-(1-metiletilideno)-Beta-D-fructopiranos-1-il]-L-asparagina, TRC
Código de producto. 30353246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30353246 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30353246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD232520250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2-[1-Deoxy-2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranos-1-yl]-L-asparagine
CAS 794477-75-1
Fórmula molecular C16H26N2O8
Cantidad 250 mg
Sinónimo N2-[1-Deoxy-2,34,5-Bis-O-(1-Methylethylidene)-B-D-Fructopyranos-1-Yl]-L-Asparagine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2O8/c1-14(2)23-9-6-22-16(7-18-8(13(20)21)5-10(17)19)12(11(9)24-14)25-15(3,4)26-16/h8-9,11-12,18H,5-7H2,1-4H3,(H2,17,19)(H,20,21)/t8-,9-,11-,12+,16+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CN[C@H](CC(=O)N)C(=O)O)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[[(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:3',5'-e]piran-3a-il]metilamino]-4-amino-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 374.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1689