Learn More
Macherey-Nagel™ Microinserto N13-4
Código de producto. 10226261 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
10226261 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 10226261 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702972
Especificaciones
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,3 ml
Incluye Con resorte metálico
Estilo de la base Cónicos
Cantidad 100/Paq.
Para utilizar con (equipo) Viales
Altura (métrico) 40 mm