Learn More
N10-Monodesmetil Rizatriptán, TRC
Código de producto. 30133798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133798 1 mg 1 miligramo
30012496 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5395001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144034-84-4
Fórmula molecular C14H17N5
Peso molecular (g/mol) 255.32
Sinónimo N-Methyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-3-ethanamine, N-Methyl-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-yl-methyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine
SMILES CNCCc1c[nH]c2ccc(Cn3cncn3)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N10-Monodesmethyl Rizatriptan
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N5/c1-15-5-4-12-7-17-14-3-2-11(6-13(12)14)8-19-10-16-9-18-19/h2-3,6-7,9-10,15,17H,4-5,8H2,1H3