Learn More
Ácido N10-metil pteroico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N(10)-Methylpteroic Acid |
| CAS | 5623-18-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H14 N6 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[[(2-amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoic acid, N(10)-methylpteroic acid, Benzoic acid, 4-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]-, Benzoic acid, 4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]- (9CI), Benzoic acid, p-[[(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]methylamino]- (8CI), Metfol-B, NSC 408937, Pteroic acid, N10-methyl-, Methotrexate Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N6O3/c1-21(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-17-12-11(18-9)13(22)20-15(16)19-12/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H3,16,17,19,20,22) |
| SMILES | CN(Cc1cnc2NC(=NC(=O)c2n1)N)c3ccc(cc3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metil-metilamino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 326.31 |
| Mostrar más |