Learn More
N1-terc-butoxicarbonil 1-(3-metoxifenil)hidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1-tert-Butoxycarbonyl 1-(3-Methoxyphenyl)hydrazine |
| CAS | 380383-81-3 |
| Fórmula molecular | C12H18N2O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(3-Methoxyphenyl)hydrazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O3/c1-12(2,3)17-11(15)14(13)9-6-5-7-10(8-9)16-4/h5-8H,13H2,1-4H3 |
| SMILES | COc1cccc(c1)N(N)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-amino-N-(3-metoxifenil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 238.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.1317 |