Learn More
N1,O2'-Dimetiladenosina, TRC
Código de producto. 30004841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004841 5 mg 5 miligramos
30012717 1 mg 1 miligramo
30012709 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4474105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91101-00-7
Fórmula molecular C12H17N5O4
Peso molecular (g/mol) 295.29
Sinónimo 1-Methyl-2'-O-methyladenosine, 2'-O-Methyl-1-methyladenosine;
SMILES O[C@H]1[C@@H](OC)[C@H](N2C(N=CN(C)C3=N)=C3N=C2)O[C@@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1,O2'-Dimethyladenosine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N5O4/c1-16-4-15-11-7(10(16)13)14-5-17(11)12-9(20-2)8(19)6(3-18)21-12/h5-6,8-9,12-13,15,18-19H,3-4H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1281