Learn More
Monohidrioduro de N1,O2'-dimetiladenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1,O2'-Dimethyladenosine Monohydriodide |
| CAS | 59867-24-2 |
| Fórmula molecular | C21 H23 Cl F N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-2'-O-methyl-adenosine Monohydriodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23ClFNO3/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(27,15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2 |
| SMILES | OC1(CCN(=O)(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-oxo-1 λ5-azinan-1-il]-1-(4-fluorofenil)butan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 391.864 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.135 |