Learn More
N1-Nornicergolina, TRC
Código de producto. 30134319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134319 5 mg 5 miligramos
30134051 2.5 mg 2.50 miligramo
17913505 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN7566005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35264-46-1
Fórmula molecular C23 H24 Br N3 O3
Peso molecular (g/mol) 470.36
Sinónimo Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-6-methyl-, 8-(5-bromo-3-pyridinecarboxylate), (8β)-, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-6-methyl-, 5-bromo-3-pyridinecarboxylate (ester), (8β)- (9CI), 1-Demethylnicergoline, N1-Demethylnicergoline, N1-Nornicergoline, [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate, 1-Desmethylnicergoline, Nicergoline Imp. B (EP)
Nombre IUPAC [(6aR,9R,10aS)-10a-metoxi-7-metil-4,6,6a,8,9,10-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-il]metil 5-bropiridina-3-carboxilato
SMILES CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)CN(C)[C@@H]1Cc4c[nH]c5cccc2c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Demethylnicergoline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24BrN3O3/c1-27-12-14(13-30-22(28)16-6-17(24)11-25-9-16)8-23(29-2)18-4-3-5-19-21(18)15(10-26-19)7-20(23)27/h3-6,9-11,14,20,26H,7-8,12-13H2,1-2H3/t14-,20-,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.1001
Porcentaje de pureza >95%