Learn More
N1,N8-Diacetilespertidina, TRC
Código de producto. 30138446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138446 1 g 1 g
30004025 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD3670001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82414-35-5
Fórmula molecular C11H23N3O2
Peso molecular (g/mol) 229.32
Sinónimo N-[3-[[4-(Acetylamino)butyl]amino]propyl]acetamide, N1,8-Diacetylspermidine
SMILES O=C(C)NCCCCNCCCNC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1,N8-Diacetylspermidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H23N3O2/c1-10(15)13-8-4-3-6-12-7-5-9-14-11(2)16/h12H,3-9H2,1-2H3,(H,13,15)(H,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.179
Porcentaje de pureza >95%