Learn More
N1,N8-Diacetilespermidina-d6 (Principal), TRC
Código de producto. 30363831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363831 1 mg 1 miligramo
30351541 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30363831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD3670021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1,N8-Diacetylspermidine-d6
CAS 2597353-33-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11H17D6N3O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo N-[3-[[4-(Acetylamino)butyl]amino]propyl]acetamide-d6, N1,8-Diacetylspermidine-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C11H23N3O2/c1-10(15)13-8-4-3-6-12-7-5-9-14-11(2)16/h12H,3-9H2,1-2H3,(H,13,15)(H,14,16)/i1D3,2D3
SMILES O=C(C([2H])([2H])[2H])NCCCCNCCCNC(C([2H])([2H])[2H])=O
Peso molecular (g/mol) 235.36
Porcentaje de pureza >95