Learn More
N1,N4-difenilbenceno-1,4-diamina, TRC
Código de producto. 30385320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30385320 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30385320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493428500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
CAS 74-31-7
Fórmula molecular C18 H16 N2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,4-Benzenediamine, N1,N4-diphenyl-, 1,4-Benzenediamine, N,N'-diphenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N,N'-diphenyl- (8CI), N1,N4-Diphenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-Bis(phenylamino)benzene, 1,4-Dianilinobenzene, 4,4'-Diphenyl-p-phenylenediamine, 4-Phenylaminodiphenylamine, AgeRite DPPD, Altofane DIP, Antage DP, Antigen P, Antigene P, Antioxidant H, DFFD, DPPD, Diafen FF, Diafen FF-T, Diphenyl-p-phenylenediamine, Ekaland DPPD, Flexamine G, JZF, N,N'-Diphenyl-1,4-benzenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine, NSC 5761, Naugard J, Nocrac DP, Nonflex H, Nonox DPPD, PPD, Permanax 18, Permanax DPPD, Stabilizer DPPD, p-Bis(phenylamino)benzene, p-Phenylaminodiphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
SMILES N(c1ccccc1)c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
Nombre IUPAC 1-N,4-N-difenilbenceno-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 260.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1313