Learn More
N1,N3-Di[2-[[4-(2-Clorofenil)-3-etoxicarbonil-5-metoxicarbonil-6-metil-1,4-dihidropiridin-2-il]metoxi]etil]benceno-1,3-dicarboxamida, Mikromol™
Descripción
N1,N3-Di[2-[[4-(2-Clorofenil)-3-etoxicarbonil-5-metoxicarbonil-6-metil-1,4-dihidropiridin-2-il]metoxi]etil]benceno-1,3-dicarboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1,N3-Di[2-([4-(2-Chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy)ethyl]benzene-1,3-dicarboxamide |
| CAS | 2309467-38-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N1,N3-Di[2-([4-(2-Chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy)ethyl]benzene-1,3-dicarboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C48 H52 Cl2 N4 O12 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | INDEX NAME NOT YET ASSIGNED |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H52Cl2N4O12/c1-7-65-47(59)41-35(53-27(3)37(45(57)61-5)39(41)31-16-9-11-18-33(31)49)25-63-22-20-51-43(55)29-14-13-15-30(24-29)44(56)52-21-23-64-26-36-42(48(60)66-8-2)40(32-17-10-12-19-34(32)50)38(28(4)54-36)46(58)62-6/h9-19,24,39-40,53-54H,7-8,20-23,25-26H2,1-6H3,(H,51,55)(H,52,56) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)c2cccc(c2)C(=O)NCCOCC3=C(C(C(=C(C)N3)C(=O)OC)c4ccccc4Cl)C(=O)OCC)NC(=C(C1c5ccccc5Cl)C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | 4-(2-clorofenil)-2-[2-[[3-[2-[[4-(2-clorofenil)-3-etoxicarbonil-5-metoxicarbonil-6-metil-1,4-dihidropiridin-2-il]metoxi]etilcarbamoil]benzoil]amino]etoximetil]-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-etilo y 5-O-metilo |
| Mostrar más |