Learn More
N1,N3-bis(2-etilhexil)-2-metil-1,2,3-propanotriamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1,N3-Bis(2-ethylhexyl)-2-methylpropane-1,2,3-triamine |
| CAS | 3687-16-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 H45 N3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N1,N3-Bis(2-ethylhexyl)-2-methyl-1,2,3-propanetriamine, N1,N3-Bis(β-ethylhexyl)-2-methyl-1,2,3-propanetriamine, Propoctamine, N1,N3-Bis(2-ethylhexyl)-2-methylpropane-1,2,3-triamine, Hexetidine Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H45N3/c1-6-10-12-18(8-3)14-22-16-20(5,21)17-23-15-19(9-4)13-11-7-2/h18-19,22-23H,6-17,21H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)CNCC(C)(N)CNCC(CC)CCCC |
| Nombre IUPAC | 1-N,3-N-bis(2-etilhexil)-2-metilpropano-1,2,3-triamina |
| Peso molecular (g/mol) | 327.5914 |
| Mostrar más |