Learn More
Diclorhidrato de N1,N3-Bis[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N1,N3-dimetil-1,3-propanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 63434-11-7 |
| Fórmula molecular | C25 H38 N2 O4 . 2 Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H38N2O4.2ClH/c1-26(16-12-20-8-10-22(28-3)24(18-20)30-5)14-7-15-27(2)17-13-21-9-11-23(29-4)25(19-21)31-6;;/h8-11,18-19H,7,12-17H2,1-6H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCN(C)CCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| Nombre IUPAC | N,N'-bis[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N,N'-dimetilpropano-1,3-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 503.5021 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 502.2365 |