Learn More
N1,N3-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)isoftalamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1,N3-bis(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl)isophthalamide |
| CAS | 42774-15-2 |
| Fórmula molecular | C26H42N4O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H42N4O2/c1-23(2)13-19(14-24(3,4)29-23)27-21(31)17-10-9-11-18(12-17)22(32)28-20-15-25(5,6)30-26(7,8)16-20/h9-12,19-20,29-30H,13-16H2,1-8H3,(H,27,31)(H,28,32) |
| SMILES | CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)NC(=O)c2cccc(c2)C(=O)NC3CC(C)(C)NC(C)(C)C3 |
| Nombre IUPAC | 1-N,3-N-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)benceno-1,3-dicarboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 442.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.3308 |