Learn More
N1,N3-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)isoftalamida, TRC
Código de producto. 30329248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329248 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30329248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6175281G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1,N3-bis(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl)isophthalamide
CAS 42774-15-2
Fórmula molecular C26H42N4O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H42N4O2/c1-23(2)13-19(14-24(3,4)29-23)27-21(31)17-10-9-11-18(12-17)22(32)28-20-15-25(5,6)30-26(7,8)16-20/h9-12,19-20,29-30H,13-16H2,1-8H3,(H,27,31)(H,28,32)
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)NC(=O)c2cccc(c2)C(=O)NC3CC(C)(C)NC(C)(C)C3
Nombre IUPAC 1-N,3-N-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)benceno-1,3-dicarboxamida
Peso molecular (g/mol) 442.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.3308