Learn More
N1,N2-bis[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-5-oxazolidinil]metil]-1,2-bencenodicarboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30051658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051658 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051658 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3629.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N1,N2-Bis[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-5-oxazolidinil]metil]-1,2-bencenodicarboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1,N2-bis[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1,2-benzenedicarboxamide
CAS 1365267-36-2
Nombres de analitos o componentes N1,N2-bis[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1,2-benzenedicarboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C36 H36 N6 O10
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N1,N2-bis[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1,2-benzenedicarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C36H36N6O10/c43-31-21-49-15-13-39(31)23-5-9-25(10-6-23)41-19-27(51-35(41)47)17-37-33(45)29-3-1-2-4-30(29)34(46)38-18-28-20-42(36(48)52-28)26-11-7-24(8-12-26)40-14-16-50-22-32(40)44/h1-12,27-28H,13-22H2,(H,37,45)(H,38,46)/t27-,28-/m0/s1
SMILES O=C(NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O)c4ccccc4C(=O)NC[C@H]5CN(C(=O)O5)c6ccc(cc6)N7CCOCC7=O
Nombre IUPAC 1-N,2-N-bis[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-il)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il]metil]benceno-1,2-dicarboxamida
Peso molecular (g/mol) 712.71
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 712.2493 g/mol