Learn More
N1,N2-bis(5-cloro-2-piridinil) etanodiamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1,N2-Bis(5-chloro-2-pyridinyl) Ethanediamide |
| CAS | 349125-14-0 |
| Fórmula molecular | C12 H8 Cl2 N4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N1,N2-Bis(5-Chloropyridin-2-Yl)Oxalamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl2N4O2/c13-7-1-3-9(15-5-7)17-11(19)12(20)18-10-4-2-8(14)6-16-10/h1-6H,(H,15,17,19)(H,16,18,20) |
| SMILES | Clc1ccc(NC(=O)C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2)nc1 |
| Nombre IUPAC | N,N'-bis(5-cloropiridin-2-il)oxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 311.123 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.002 |