Learn More
N1,N12-Diacetilspermina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30010169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010169 2.5 mg 2.50 miligramo
30006900 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD3670052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77928-71-3
Fórmula molecular C14H32Cl2N4O2
Peso molecular (g/mol) 359.34
Sinónimo N,N'-[1,4-butanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis-acetamide Dihydrochloride, BAS, N,N'-[Tetramethylenebis(iminotrimethylene)]bis-acetamide Dihydrochloride, N1,N12-Bis(acetyl)spermine Dihydrochloride
SMILES Fc1cc2c(cc1)nc(o2)C3CCN(CC3)CCC4C(=O)N5C(CCCC5)=NC=4C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1,N12-Diacetylspermine Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H30N4O2.2ClH/c1-13(19)17-11-5-9-15-7-3-4-8-16-10-6-12-18-14(2)20;;/h15-16H,3-12H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1902
Porcentaje de pureza >95%