Learn More
Tocris Bioscience™ N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18074682 50 mg 50 miligramos
18005462 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18074682 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0468/50
Spermine and spermidine acetyltransferase potentiator
Highly potent inducer of spermidine/spermine N1-acetyltransferase, able to increase enzyme activity 200-1000 fold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156886-85-0
Fórmula molecular C13H36Cl4N4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1, N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.27
Pureza >98%
Peso molecular 390.259