Learn More
N1,N1,N4,N4-tetrabutiltetrasulfano-1,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1,N1,N4,N4-Tetrabutyltetrasulfane-1,4-diamine |
| CAS | 78081-76-2 |
| Fórmula molecular | C16 H36 N2 S4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Carbosulfan Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H36N2S4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2)19-21-22-20-18(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)SSSSN(CCCC)CCCC |
| Nombre IUPAC | N-butil-N-[(dibutilamino)tetrasulfanil]butan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 384.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.176 |