Learn More
N1,N1-Dimetil-1-fenil-1,2-etanodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499430 250 mg 250 miligramos
11409440 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50291.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6342-21-8 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6342-21-8
Fórmula molecular C10H16N2
Peso molecular (g/mol) 164.252
Número MDL MFCD01631934
Clave InChI NFSAPTWLWWYADB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1-phenylethyl dimethylamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, n*1*,n*1*-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine, n∼1∼,n∼1∼-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl, acmc-20apq4, daa-0-0, n,n-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine
PubChem CID 241652
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-feniletano-1,2-diamina
SMILES CN(C)C(CN)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 98%