Learn More
Clorhidrato de N1,N1-dimetil-1,4-naftalenodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1,N1-Dimethyl-1,4-naphthalenediamine Hydrochloride |
| CAS | 7475-05-0 |
| Fórmula molecular | C12H15ClN2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-1,4-naphthalenediamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-14(2)12-8-7-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12;/h3-8H,13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)c1ccc(N)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-N,4-N-dimetilnaftaleno-1,4-diamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 222.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0924 |