Learn More
N1-metiltriclabendazol, Mikromol™
Código de producto. 30052706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052706 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0313.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N1-metiltriclabendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-Methyltriclabendazole
CAS 145770-88-3
Nombres de analitos o componentes N1-Methyltriclabendazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 Cl3 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1-methyl-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, N1-Methyltriclabendazole
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11Cl3N2OS/c1-20-11-7-13(9(17)6-10(11)19-15(20)22-2)21-12-5-3-4-8(16)14(12)18/h3-7H,1-2H3
SMILES CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2n1C
Nombre IUPAC 5-cloro-6-(2,3-diclorofenoxi)-1-metil-2-metilsulfanilbencimidazol
Peso molecular (g/mol) 373.68
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.9658 g/mol