Learn More
N1-metilguanosina, TRC
Código de producto. 30007024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007024 2 mg 2 miligramos
30008014 10 mg 10 miligramos
30006644 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4265932MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2140-65-0
Fórmula molecular C11H15N5O5
Peso molecular (g/mol) 297.27
Sinónimo 1-Methylguanosine
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]-1-metilpurina-6-una
SMILES CN1C(=O)C2=C(N=C1N)N(C=N2)[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-Methylguanosine
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N5O5/c1-15-9(20)5-8(14-11(15)12)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1073