Learn More
N1-Metil-4-(trifluorometoxi)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10079441 1 g 1 g
10486862 10 g 10 g
10016394 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10079441 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00405DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 41419-59-4
Fórmula molecular C8H8F3NO
Peso molecular (g/mol) 191.153
Número MDL MFCD00052332
Clave InChI MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
PubChem CID 737351
Nombre IUPAC N-metil-4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3OC6H4NHCH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.15
Porcentaje de pureza 95%