Learn More
N1-metil-3-cloroanilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10604215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10604215 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10604215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00250EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-methyl-3-chloroaniline
CAS 7006-52-2
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H8ClN
Fórmula lineal ClC6H4NHCH3
Número MDL MFCD00052014
Cantidad 10 g
Sinónimo n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
Clave InChI WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1=CC=CC(Cl)=C1
Nombre IUPAC 3-cloro-N-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 141.60
PubChem CID 138900
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 95%