Learn More
N1-Etil-4-(trifluorometoxi)anilina, grado técnico, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 175278-20-3 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C9H10F3NO |
| Fórmula lineal | CF3OC6H4NHCH2CH3 |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.18 |
| Porcentaje de pureza | Tech. |
| Grado | Técnico |