Learn More
N1-acetilsulfametoxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfamethoxazole-N1-acetyl |
| CAS | 18607-98-2 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N3 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Acetamide, N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-N-sulfanilyl- (6CI,8CI), Sulfanilamide, N1-acetyl-N1-(5-methyl-3-isoxazolyl)- (7CI), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)acetamide, Acetylsulfisomezole, N1-Acetylsulfamethoxazole, Ro 5-2928, Sulfamethoxazole-N1-acetyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15(9(2)16)20(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)N(c1cc(C)on1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| Nombre IUPAC | N-(4-aminofenil)sulfonil-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 295.314 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.063 |