Learn More
Triclorhidrato de N1-acetilespermina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1-Acetylspermine Trihydrochloride |
| CAS | 77928-70-2 |
| Fórmula molecular | C12H31Cl3N4O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-[3-({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl}amino)propyl]acetamide trihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H28N4O.3ClH/c1-12(17)16-11-5-10-15-8-3-2-7-14-9-4-6-13;;;/h14-15H,2-11,13H2,1H3,(H,16,17);3*1H |
| SMILES | NCCCNCCCCNCCCNC(C)=O.Cl.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Triclorhidrato de N-(3-((4-((3-aminopropil)amino)butil)amino)propil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 353.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.16 |