Learn More
N1-Acetilespermidina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 17990355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990355 5 mg 5 miligramos
17970595 10 mg 10 miligramos
17924555 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1878455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34450-16-3
Fórmula molecular C9 H21 N3 O . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 260.2
Sinónimo N-[3-[(4-Aminobutyl)amino]propyl]acetamide Hydrochloride (1:2);
Nombre IUPAC N-[4-(3-aminopropilamino)butil]acetamida; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CC(=O)NCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-Acetylspermidine dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21N3O.2ClH/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10;;/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1218
Porcentaje de pureza >95%