Learn More
N1-Acetil Trietilenetetramina Trihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30132524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132524 250 mg 250 miligramos
30006279 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA189600250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1429850-43-0
Fórmula molecular C8H23Cl3N4O
Peso molecular (g/mol) 297.65
Sinónimo N-[2-[[2-[(2-Aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethyl]acetamide Trihydrochloride, N1-Acetyltriethylenetetramine Trihydrochloride;
Nombre IUPAC N-(2-(((2-((2-amino-etil)amino)etil)amino)etil)acetamida sal de cloruro de hidrógeno
SMILES NCCNCCNCCNC(C)=O.Cl.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-Acetyl Triethylenetetramine Trihydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20N4O.3ClH/c1-8(13)12-7-6-11-5-4-10-3-2-9;;;/h10-11H,2-7,9H2,1H3,(H,12,13);3*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.09